Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 낮은 형태, PP
비커, 낮은 형태, PP
150, 20 - 150 ml
  VWRU13890-068
비커, 낮은 형태, PP
  VWRU13890-068
비커, 낮은 형태, PP
비커, 낮은 형태, PP
150, 20 - 150 ml
₩140,255
1 * 12 items
PP, 반투명, 눈금 새겨짐
  • 깨끗하게 부을 수 있도록 흐르지 않는 주둥이
  • 안전한 그립을 위한 점점 가늘어지는 벽
  • 타원형 마킹 스팟
일반 실험실 용도에 이상적입니다. 이들은 다루기 쉬운 쌓을 수 있는 비커이며 파손 방지, 무독성, 비오염성 및 내화학성이 뛰어납니다. 견고한 구조는 반복되는 오토클레이브를 견딜 수 있습니다.
  • 눈금 범위:
    20 - 150 ml
  • 용량:
    150
  • Seq:
    03