Orders LinkContactUsLinkComponent
비커, 일회용, PP
15, 5-15 ml
  414004-143
비커, 일회용, PP
  414004-143
비커, 일회용, PP
비커, 일회용, PP
15, 5-15 ml
₩51,121
1 * 100 items
PP, 투명함.
  • 최대 121°C의 온도를 견딤
  • 비산 방지
  • 읽기 쉬운 눈금
  • 투명한 내용물 가시성 제공
비커에는 빠르고 쉬운 디스펜싱을 위한 주입구가 있습니다. 강한 산성에 대한 저항성이 높습니다. 쌓을 수 있습니다. 오토클레이브 가능.
Caution: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
  • 눈금 범위:
    5-15 ml
  • 용량:
    15
  • Seq:
    01