작업복, 감마선 조사됨
White, 5XL, +
Catalog # VWRU89136-082
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
감마선 조사된 작업복은 특별히 제조된 통기성 미세 다공성 원단으로 제조되며 뛰어난 유체 및 장벽 보호 기능을 제공합니다. ISO Class 8 (Class 100 000) 클린룸에서 제조 및 포장되었습니다.
- 10⁻⁴의 멸균 보증 수준(SAL)으로 조사된 감마
- 우수한 유체 및 미립자 장벽
- 매우 낮은 수준의 입자 방출
- 우수한 통기성 및 수증기 투과율
- 부드러운 옷감과 유사한 천
엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조하여 각 제품이 품질 표준을 충족하고 사양에 맞는지 확인합니다. 제품은 독립적인 실험실 테스트를 통해 검증됩니다.
색상: 화이트
Specifications
- 의류 사이즈:5XL
- Sterile:+
- Colour:White
- Seq:16
- Cat. No.:VWRU89136-082
- Garment application:Cleanroom|Laboratory