부츠가 달린 작업복, SMS
White, XXL
제품 번호 VWRU414004-691
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
통합된 슈커버가 있는 작업복은 부드럽고 편리하며 통기성을 유지하면서 높은 인장 강도를 제공하는 고유한 다층 스펀본디드-멜트브라운-스펀본디드(SMS) 패브릭으로 제조됩니다. 소재는 보풀이 적고 찢어지거나 구멍에 강합니다.
- 가벼운 유체 및 미립자 장벽
- 우수한 통기성
- 삽입 슬리브, 앞 지퍼, 테이퍼드(tapered) 칼라
- 신축성있는 소맷단, 발목 및 등
- 주머니 없음
- 서지 이음매
정전기 방지 보호복은 유체 및 미립자 장벽 역할을 하며 가벼운 화학물질 튐 저항성을 제공합니다. 의료, 산업, 실험실, 전자 및 제약 환경의 고급 보호 영역에 사용하기에 적합합니다.
: 엄격한 공정 관리 하에 ISO 인증 시설에서 테스트 및 제조되었습니다. 독립적인 실험실 테스트를 통해 로트를 관리하고 검증하였습니다.
사양
- 의류 사이즈:XXL
- Colour:White
- Seq:05
- Cat. No.:VWRU414004-691
- Garment application:Laboratory
- Bacterial filtration efficiency:0,9