VWR®, 클린룸 의류 세트
White, XL, +
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 일회용 의류 세트에는 통기성 SMS 패브릭으로 만들어진 전체, 후드, 부츠 커버 및 소매 보호대가 포함됩니다.
- Overall with collar, raglan-style sleeves, two-way zip fastener and thumb loop (latex-free)
- Overall features include bound seams and elasticated wrists, ankles and back for tighter fit and easier donning
- Overall is folded, with snap release to arms and legs to aid aseptic donning
- Boot covers with anti-skid PU sole
- Low particle shedding
- Garments are gamma sterilised to SAL 10⁻⁶
이 멸균 의복은 클린룸 생산 및 연구에 사용하기에 적합합니다. ISO Class 5 + 6 클린룸 환경에서 사용하기에 적합합니다.
Colour: White
무게: 60 g
보호대 소매 길이: 43 cm
부츠 커버 길이: 42 ~ 44 cm (사이즈에 따라 다름)
Level I acc. IEST-RP-CC003.3
Certifications: Type 5/6; Cat. III
포장: 뜯기 쉬운 봉지에 개별 이중 포장됩니다. 라이너당 20개의 완전한 세트가 있습니다.
Documents
Certificates
Lot 번호로 검색사양
- 의류 사이즈:XL
- Sterile:+
- Colour:White
- Seq:04
- Cat. No.:113-7878
- Garment application:Cleanroom|Laboratory
- Weight:60 g