비커, 일회용, PP
50, 5-50 ml
414004-145
PP, 투명함.
- 최대 121°C의 온도를 견딤
- 비산 방지
- 읽기 쉬운 눈금
- 투명한 내용물 가시성 제공
비커에는 빠르고 쉬운 디스펜싱을 위한 주입구가 있습니다. 강한 산성에 대한 저항성이 높습니다. 쌓을 수 있습니다. 오토클레이브 가능.
: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다
- 눈금 범위:5-50 ml
- 용량:50
- Seq:03
PP, 투명함.
비커에는 빠르고 쉬운 디스펜싱을 위한 주입구가 있습니다. 강한 산성에 대한 저항성이 높습니다. 쌓을 수 있습니다. 오토클레이브 가능.
: *이 페이지의 제품은 EU 지침 2019/904의 범위를 벗어납니다