세포학 원심분리기용 필터 카드
Cyto filter, high absorption, dual, 1 square hole, 63×26 mm
Catalog # 720-2059
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
세포 원심분리기용 필터 보드로 만든 세포 스트립입니다. 세포학 분석에서 샘플의 염색으로 인한 액체 초과량을 흡수합니다. Shandon 및 Sakura Cyto-Tek® 세포 원심분리기에 사용할 수 있습니다..
- 단일 및 다중 챔버용
Documents
Specifications
- 설명:Cyto filter, high absorption, dual, 1 square hole, 63×26 mm
- Seq:03