주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

테두리가 없는 테스트 튜브

5, 75 mm, 12 mm, PP, Sorwall type
Catalog # 216-1165
Supplier:   VWR Collection
테두리가 없는 테스트 튜브
Catalog # 216-1165
Supplier:  VWR Collection
테두리가 없는 테스트 튜브
테두리가 없는 테스트 튜브

5, 75 mm, 12 mm, PP, Sorwall type

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 4.000 items
Product Details & Documents

폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.

광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.

Specifications
  • 외부 직경:
    12 mm
  • Type:
    Sorwall type
  • 용량:
    5
  • 길이:
    75 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    04