테두리가 없는 테스트 튜브
3, 55 mm, 11,5 mm, PS, Non graduated
제품 번호 216-1163
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.
광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.
사양
- 외부 직경:11,5 mm
- Type:Non graduated
- 용량:3
- 길이:55 mm
- Material:PS
- Seq:01