테두리가 없는 테스트 튜브
5, 75 mm, 13 mm, PP, Non graduated
제품 번호 216-1167
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
폴리스티렌(PS), 투명 또는 폴리프로필렌(PP), 반투명.
광범위한 적용을 위한 둥근 바닥이 있는 범용 튜브.
사양
- 외부 직경:13 mm
- Type:Non graduated
- 용량:5
- 길이:75 mm
- Material:PP
- Seq:08