슈커버, PP/PE, Advanced
Blue, 159 mm, 394 mm
제품 번호 414004-649
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
특별히 제조된 PP/PE 미세 다공성 필름으로 제조됐습니다. 우수한 유체 및 장벽 보호 기능을 제공합니다.
- 높은 내구성, 오래 지속되는 마모 및 미끄럼 방지
- 우수한 입자 방벽
- 높은 마찰 계수로 우수한 마찰력 제공
- 보풀 없음
- 톱니 모양의 이음새
사양
- Colour:Blue
- 높이:159 mm
- 길이:394 mm
- Cat. No.:414004-649
- Garment application:Laboratory