알칼리 뷰렛, 자동 영점 조정, Class A
50, 0,10, ±0,05 ml
제품 번호 VWRU17579-894
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
정밀 등급 붕규산 유리 뷰렛 어셈블리 및 리시버 보틀.
- 불소 중합체 레진 마개로 윤활유 오염 제거
- 활성 알루미나가 미리 채워져있어 바로 사용 가능
- 읽기 쉬운 하얀색 에나멜 눈금
U자형 및 직선형 드라잉 튜브 모두 활성 알루미나로 미리 채워져있습니다.
납품 정보: 불소 중합체 레진 마개, 알루미나로 채워진 건조 튜브, 리시빙 병과 함께 제공됩니다.
사양
- 용량:50
- Seq:02
- Division:0,10
- Tolerance:±0,05 ml