진공 소변 컨테이너
120, Non sterile, Bulk
216-1080
VWR® 소변 수집 컨테이너는 소변 수집을 위한 더 빠르고 쉬운 대안을 제공합니다. 이 폐쇄형 시스템은 주입, 누출 및 습한 영역을 방지하여 작업 환경에 긍정적인 영향을 끼칩니다.
- PP, 반투명
- 반투명 라벨링 영역
- 노란색 스크류 캡
통합 전달 장치를 포함한 소변 수집 컨테이너.
- Packed:Bulk
- Version:Non sterile
- 용량:120
VWR® 소변 수집 컨테이너는 소변 수집을 위한 더 빠르고 쉬운 대안을 제공합니다. 이 폐쇄형 시스템은 주입, 누출 및 습한 영역을 방지하여 작업 환경에 긍정적인 영향을 끼칩니다.
통합 전달 장치를 포함한 소변 수집 컨테이너.