Orders LinkContactUsLinkComponent
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
Buffered peptone water (BPW), canister, 5000 ml, 2
제품 번호 6012.05000
공급사:   VWR Chemicals
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
제품 번호 6012.05000
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
병에 들어 있는 과립형 배양 배지
Buffered peptone water (BPW), canister, 5000 ml, 2
Jump to:
CAS Number:  
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents
식품에서 박테리아, 특히 병원성 장내세균의 사전, 비선별적 농축용입니다.
  • 편리합니다 - 물을 추가하기만 하면 됩니다
  • 병으로 배송
사양
사양
  • Pk:
    2
  • 설명:
    Buffered peptone water (BPW), canister
  • Sterile water to be added:
    5000 ml