Orders LinkContactUsLinkComponent
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
4,00, ±0,02, Phthalate, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Catalog # 5606.0500
Supplier:   Avantor
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
Catalog # 5606.0500
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
4,00, ±0,02, Phthalate, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS Number:  
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 500 mL
Product Details & Documents
바로 사용할 수 있는 pH 버퍼는 엄격한 사양에 따라 대량으로 제조되어 품질 관리 절차를 활용하여 로트간 변동성을 줄입니다. 용액 준비 및 표준화에 소요되는 시간과 비용을 없애고 품질 관리와 같은 분야에서 대용량 분석 작업을 간소화할 수 있습니다.
0.01% 벤조산나트륨을 포함합니다..
Certifications: 이 버퍼는 NIST 표준 참조 버퍼로 추적할 수 있습니다.
Specifications
Specifications
  • 포장 유형:
    Plastic bottle
  • pH buffer type:
    Phthalate
  • Pk:
    500 mL
  • Reference temperature:
    25 °C
  • pH accuracy:
    ±0,02
  • pH value:
    4,00
Specifications