버퍼 용액, BAKER ANALYZED®, J.T. Baker
10,00, ±0,05, Borate, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
공급사: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
바로 사용할 수 있는 pH 버퍼는 엄격한 사양에 따라 대량으로 제조되어 품질 관리 절차를 활용하여 로트간 변동성을 줄입니다. 용액 준비 및 표준화에 소요되는 시간과 비용을 없애고 품질 관리와 같은 분야에서 대용량 분석 작업을 간소화할 수 있습니다.
0.01% 벤조산나트륨을 포함합니다..
Certifications: 이 버퍼는 NIST 표준 참조 버퍼로 추적할 수 있습니다.
Documents
사양
사양
- 포장 유형:Plastic bottle
- pH buffer type:Borate
- Pk:1 L
- Reference temperature:25 °C
- pH accuracy:±0,05
- pH value:10,00