Order Entry
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함

대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함

120, Red screw cap and spatula, sterile, PP, 56,0 mm, 71,8 mm
제품 번호 216-0892
공급사:   VWR Collection
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
제품 번호 216-0892
공급사:  VWR Collection
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함
대변/검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡 포함

120, Red screw cap and spatula, sterile, PP, 56,0 mm, 71,8 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 300 items
Product Details & Documents

PP, 반투명.

  • 반투명 라벨, 눈금 새겨짐
  • 스푼 포함 또는 없음
  • 멸균 옵션 혹은 무균 조건에서 포장된 옵션 구매 가능

대변 또는 일반 검체 용기로 적합합니다.

포장: 개별 포장되지 않습니다.

사양
  • 외부 직경:
    56,0 mm
  • Type:
    Red screw cap and spatula, sterile
  • 용량:
    120
  • 높이:
    71,8 mm
  • Material:
    PP