검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
120 ml, Sterile, White, Assembled cap, Individually
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 다양한 캡 색상으로 사용 가능한 전체 범위 사용 가능
- 멸균 및 비멸균, 개별 포장 또는 벌크 포장
- 반투명 라벨링 영역
일반 검체 용기, 120 ml 용량.
사양
- Packed:Individually
- Type:Sterile
- Version:Assembled cap
- 용량:120 ml
- Cap colour:White