검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
120 ml, Non sterile, White, Assembled cap, Bulk
PP.
- 다양한 캡 색상으로 사용 가능한 전체 범위 사용 가능
- 멸균 및 비멸균, 개별 포장 또는 벌크 포장
- 반투명 라벨링 영역
일반 검체 용기, 120 ml 용량.
- Packed:Bulk
- Type:Non sterile
- Version:Assembled cap
- 용량:120 ml
- Cap colour:White
PP.
일반 검체 용기, 120 ml 용량.