Orders LinkContactUsLinkComponent
검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
120 ml, Sterile, White, Assembled cap, Bulk
제품 번호 216-0860
공급사:   VWR Collection
검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
제품 번호 216-0860
공급사:  VWR Collection
검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
120 ml, Sterile, White, Assembled cap, Bulk
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 300 items
사양
  • Packed:
    Bulk
  • Type:
    Sterile
  • Version:
    Assembled cap
  • 용량:
    120 ml
  • Cap colour:
    White