검체 컨테이너, 원뿔형, 스크류 캡
120 ml, Sterile, White, Assembled cap, Bulk
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP.
- 다양한 캡 색상으로 사용 가능한 전체 범위 사용 가능
- 멸균 및 비멸균, 개별 포장 또는 벌크 포장
- 반투명 라벨링 영역
일반 검체 용기, 120 ml 용량.
Documents
CE Certificate_VWR Specimen Container.pdf CE_VWR_SPECIMEN_CONTAINER_CONICAL_CYLINDRICAL_WITH_SCREW_CAP.pdf EUDoC_portal_info
CoC VWR Specimen Containers, Conical, with Screw Caps.pdf
Conformity declaration
CoC_VWRI216-0855_21C2220 coc_VWRI216-0855_25C1419 CoC_VWRI216-0856_19C0987 CoC_VWRI216-0856_20C0637 CoC_VWRI216-0856_20C1223
More
TDS VWR Specimen Containers, PP
Datasheet
VWR® for sampling and sample transportation VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
사양
- Packed:Bulk
- Type:Sterile
- Version:Assembled cap
- 용량:120 ml
- Cap colour:White