Orders LinkContactUsLinkComponent
Büchner 깔때기
1860, 185
  VWRU89038-132
Büchner 깔때기
  VWRU89038-132
Büchner 깔때기
Büchner 깔때기
1860, 185
₩627,946
1 * 1 items
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
  • 내화학성
  • 매우 우수한 온도 저항성
  • 종이 또는 멤브레인 여과 디스크용
  • 용량:
    1860
  • Seq:
    07
  • For filter Ø:
    185