Büchner 깔때기
700, 110 - 124
Catalog # VWRU89038-128
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.
- 내화학성
- 매우 우수한 온도 저항성
- 종이 또는 멤브레인 여과 디스크용
Specifications
- 용량:700
- Seq:05
- For filter Ø:110 - 124