주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

132 mm, 40 - 47, 78 mm
제품 번호 VWRU89038-142
공급사:   VWR Collection
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
제품 번호 VWRU89038-142
공급사:  VWR Collection
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기
Dr. Hirsch에 따른 필터 깔때기

132 mm, 40 - 47, 78 mm

Jump to:
Price
₩108,685
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

림을 제외한 안쪽과 바깥쪽 유약 처리 자기.

통합 천공 필터 플레이트가 있는 깔때기는 종이 또는 멤브레인 디스크와 함께 사용할 수 있습니다.

사양
  • Funnel O-Ø:
    78 mm
  • 길이:
    132 mm
  • Seq:
    03
  • For filter Ø:
    40 - 47
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.