₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
깔때기
Separating Funnels
분리 깔때기, Squibb
분리 깔때기, Squibb
1000, 29/32 NS
532-0028
:
VWR Collection
분리 깔때기, Squibb
532-0028
:
VWR Collection
분리 깔때기, Squibb
1000, 29/32 NS
1 * 1 items
-
+
NS-PE 마개가 있는 붕규산염 3.3 유리.
눈금 포함/미포함
PTFE 키가 있는 스톱콕
매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
CoC VWR Separating Funnels, Squibb.pdf
coc_VWRI532-0018_GL2525
coc_VWRI532-0018_GL2625
coc_VWRI532-0018_GL3019
coc_VWRI532-0018_GL3325
VWR® Glassware Solutions
Socket size:
29/32 NS
용량:
1000
Seq:
11
Acetone ≥99%, TECHNICAL
#: 20063.365
: VWR Chemicals