분리 깔때기, Squibb
100, 19/26 NS
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
NS-PE 마개가 있는 붕규산염 3.3 유리.
- 눈금 포함/미포함
- PTFE 키가 있는 스톱콕
- 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
사양
- Socket size:19/26 NS
- 용량:100
- Seq:08