Orders LinkContactUsLinkComponent
분리 깔때기, Squibb
분리 깔때기, Squibb
500, 29/32 NS
제품 번호 532-0021
공급사:   VWR Collection
분리 깔때기, Squibb
제품 번호 532-0021
공급사:  VWR Collection
분리 깔때기, Squibb
분리 깔때기, Squibb
500, 29/32 NS
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
NS-PE 마개가 있는 붕규산염 3.3 유리.
  • 눈금 포함/미포함
  • PTFE 키가 있는 스톱콕
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
사양
  • Socket size:
    29/32 NS
  • 용량:
    500
  • Seq:
    04