Orders LinkContactUsLinkComponent
분리 깔때기, conical
100, 19/26 NS
Catalog # 532-0013
Supplier:   VWR Collection
분리 깔때기, conical
Catalog # 532-0013
Supplier:  VWR Collection
분리 깔때기, conical
분리 깔때기, conical
100, 19/26 NS
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
NS-PE 마개가 있는 붕규산염 3.3 유리.
  • 눈금 포함/미포함
  • PTFE 키가 있는 스톱콕
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
Specifications
  • Socket size:
    19/26 NS
  • 용량:
    100
  • Seq:
    08