건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
SDS
Certificates
제조업체 데이터
0
₩0
주문 입력
로그인
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
귀하의 계정
Cart
Korea, Republic of
Order Entry
Order Status
귀하의 계정
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
깔때기
Separating Funnels
분리 깔때기, conical
분리 깔때기, conical
Print
분리 깔때기, conical
2000, 29/32 NS
제품 번호 532-0011
Certificates
공급사:
VWR Collection
분리 깔때기, conical
제품 번호 532-0011
공급사:
VWR Collection
Certificates
이미지 확대
Return to Top
분리 깔때기, conical
2000, 29/32 NS
사양
Add to cart
Jump to:
사양
Price
가격 문의
Log in
재고 확인
Unit of Measure
1 * 1 items
-
+
가격 문의
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
NS-PE 마개가 있는 붕규산염 3.3 유리.
눈금 포함/미포함
PTFE 키가 있는 스톱콕
매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
Documents
CoC VWR Separating Funnels Conical with NS-PE Stopper
coc_VWRI532-0006_GL0825
coc_VWRI532-0006_GL2522
coc_VWRI532-0007_GL1722
coc_VWRI532-0007_GL1925
More
제품 브로셔
VWR® Glassware Solutions
사양
Socket size:
29/32 NS
용량:
2000
Seq:
06