Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Redox Electrodes
VWR® Redox Electrodes
RD 113 (redox), BNC, 1 m cable, Gel, Epoxy, 12×120 mm
제품 번호 662-1408
공급사:   VWR Collection
VWR® Redox Electrodes
제품 번호 662-1408
공급사:  VWR Collection
VWR® Redox Electrodes
VWR® Redox Electrodes
RD 113 (redox), BNC, 1 m cable, Gel, Epoxy, 12×120 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
사양
  • Connection:
    BNC, 1 m cable
  • 직경×길이:
    12×120 mm
  • 설명:
    RD 113 (redox)
  • Material:
    Epoxy
  • Electrolyte:
    Gel