Orders LinkContactUsLinkComponent
깔때기, 분석용
280,0 mm, 154,0, 14,0, 160 mm
  221-0250
깔때기, 분석용
  221-0250
깔때기, 분석용
깔때기, 분석용
280,0 mm, 154,0, 14,0, 160 mm
PP, 반투명.
  • 빠른 여과를 위한 58° 각도의 내부 리브
  • 공기가 여과지 아래에 갇히는 것을 방지하는 외부 리브
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
표준 여과지와 함께 사용하도록 제작되었습니다. 원뿔 각도 60°.
  • Funnel O-Ø:
    160 mm
  • 길이:
    280,0 mm
  • Seq:
    16
  • Stem O-Ø:
    14,0
  • Stem length:
    154,0