Orders LinkContactUsLinkComponent
깔때기, 분석용
164,0 mm, 89,0, 8,2, 90 mm
제품 번호 221-0248
공급사:   VWR Collection
깔때기, 분석용
제품 번호 221-0248
공급사:  VWR Collection
깔때기, 분석용
깔때기, 분석용
164,0 mm, 89,0, 8,2, 90 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
Product Details & Documents
PP, 반투명.
  • 빠른 여과를 위한 58° 각도의 내부 리브
  • 공기가 여과지 아래에 갇히는 것을 방지하는 외부 리브
  • 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
표준 여과지와 함께 사용하도록 제작되었습니다. 원뿔 각도 60°.
사양
  • Funnel O-Ø:
    90 mm
  • 길이:
    164,0 mm
  • Seq:
    12
  • Stem O-Ø:
    8,2
  • Stem length:
    89,0