깔때기, 분석용
111,7 mm, 61,4, 6,4, 65 mm
제품 번호 221-0246
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP, 반투명.
- 빠른 여과를 위한 58° 각도의 내부 리브
- 공기가 여과지 아래에 갇히는 것을 방지하는 외부 리브
- 매우 우수한 내화학성 및 온도 저항성
표준 여과지와 함께 사용하도록 제작되었습니다. 원뿔 각도 60°.
사양
- Funnel O-Ø:65 mm
- 길이:111,7 mm
- Seq:07
- Stem O-Ø:6,4
- Stem length:61,4