깔때기, 파우더
80 mm, 85,2 mm, 15,8, 30,0
PP, 반투명
- 평행한 스템으로 파우더 브리징 최소화
- 더 나은 공기 배출을 위한 외부 리브
- 우수한 내화학성 및 온도 저항성
- 오토클레이브 가능
파우더를 옮기는데 사용합니다. 액체에도 적합합니다.
- Funnel O-Ø:80 mm
- 길이:85,2 mm
- Seq:02
- Stem O-Ø:15,8
- Stem length:30,0
PP, 반투명
파우더를 옮기는데 사용합니다. 액체에도 적합합니다.