주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

깔때기, 파우더

150 mm, 136,5 mm, 26,7, 33,0
제품 번호 VWRU414004-272
공급사:   VWR Collection
깔때기, 파우더
제품 번호 VWRU414004-272
공급사:  VWR Collection
깔때기, 파우더
깔때기, 파우더

150 mm, 136,5 mm, 26,7, 33,0

Jump to:
Price
₩59,885
Log in 재고 확인
1 * 4 items
Product Details & Documents

PP, 반투명

  • 평행한 스템으로 파우더 브리징 최소화
  • 더 나은 공기 배출을 위한 외부 리브
  • 우수한 내화학성 및 온도 저항성
  • 오토클레이브 가능

파우더를 옮기는데 사용합니다. 액체에도 적합합니다.

사양
  • Funnel O-Ø:
    150 mm
  • 길이:
    136,5 mm
  • Seq:
    06
  • Stem O-Ø:
    26,7
  • Stem length:
    33,0