Orders LinkContactUsLinkComponent
벌브 피펫, 마크 1개, AS 등급
3, 0,010, 350 mm
  612-4131
벌브 피펫, 마크 1개, AS 등급
  612-4131
벌브 피펫, 마크 1개, AS 등급
벌브 피펫, 마크 1개, AS 등급
3, 0,010, 350 mm
1 * 3 items
붕규산 9.1 유리.
  • 전달하도록 교정됨 (TD)
  • 고 대비 앰버 스테인의 링 마크와 문자
  • 개별 인증서 비포함
Certifications: DIN EN ISO 648
Ordering information: 날짜 배치 식별 및 배치 인증서 포함.
  • 용량:
    3
  • 길이:
    350 mm
  • Seq:
    03
  • Tolerance:
    0,010