Orders LinkContactUsLinkComponent
뷰렛, 측면 마개
10, 0,05, 500, 0,02
  612-4142
뷰렛, 측면 마개
  612-4142
뷰렛, 측면 마개
뷰렛, 측면 마개
10, 0,05, 500, 0,02
1 * 1 items
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
  • Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
  • 고대비 블루 에나멜 눈금
  • 배치 인증서 포함
DIN EN ISO 385
 : DIN EN ISO 385
  • 용량:
    10
  • Seq:
    01
  • Division:
    0,05
  • Tolerance:
    0,02
  • Scale length:
    500