뷰렛, 직선 마개
50, 0,1, 500, 0,05
제품 번호 612-4141
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
- Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 배치 인증서 포함
Certifications: DIN EN ISO 385
사양
- 용량:50
- Seq:03
- Division:0,1
- Tolerance:0,05
- Scale length:500