뷰렛, 직선 마개
25, 0,05, 500, 820 mm, 0,03
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
- Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
- 고대비 블루 에나멜 눈금
- 배치 인증서 포함
Certifications: DIN EN ISO 385
Documents
사양
- 용량:25
- 길이:820 mm
- Seq:02
- Division:0,05
- Tolerance:0,03
- Scale length:500