₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
뷰렛
뷰렛, 직선 마개
뷰렛, 직선 마개
10, 0,05, 500, 0,02
612-4139
:
VWR Collection
뷰렛, 직선 마개
612-4139
:
VWR Collection
뷰렛, 직선 마개
10, 0,05, 500, 0,02
1 * 1 items
-
+
붕규산 유리 3.3, 클래스 AS.
Schellbach 줄무늬, 유리 키가 있는 마개
고대비 블루 에나멜 눈금
배치 인증서 포함
:
DIN EN ISO 385
CoC_VWRI612-4139_0519
coc_VWRI612-4139_GL1625
coc_VWRI612-4139_GL2125
coc_VWRI612-4139_GL2325
coc_VWRI612-4139_GL2525
TDS_VWR_Collection_Burettes_Straight_Stopcock
VWR® for Liquid Handling
VWR® Glassware Solutions
용량:
10
Seq:
01
Division:
0,05
Tolerance:
0,02
Scale length:
500
VWR®, 보틀, 넓은 목, 스크류 캡
#: 215-5633
: VWR Collection