벌브 피펫, 마크 1개, AS 등급
100, 0,080, 600 mm
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
붕규산 9.1 유리.
- 전달하도록 교정됨 (TD)
- 고 대비 앰버 스테인의 링 마크와 문자
- 개별 인증서 비포함
Certifications: DIN EN ISO 648
주문 정보: 날짜 배치 식별 및 배치 인증서 포함.
사양
- 용량:100
- 길이:600 mm
- Seq:10
- Tolerance:0,080