눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
25, 0,1, 0,15
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Borosilicate glass 9.1.
- (TD, Ex) 전달하도록 교정됨
- 호박색 스테인 표시 및 글
- 면 플러그 마개 (면 플러그는 포함되지 않음)
DIN 12696
Certifications: DIN 12696
Specifications
- 용량:25
- Seq:07
- Division:0,1
- Tolerance:0,15