Orders LinkContactUsLinkComponent
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
20, 0,1, 0,15
제품 번호 612-4126
공급사:   VWR Collection
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
제품 번호 612-4126
공급사:  VWR Collection
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
20, 0,1, 0,15
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 2 items
Product Details & Documents
Borosilicate glass 9.1.
  • (TD, Ex) 전달하도록 교정됨
  • 호박색 스테인 표시 및 글
  • 면 플러그 마개 (면 플러그는 포함되지 않음)
DIN 12696
 : DIN 12696
사양
  • 용량:
    20
  • Seq:
    06
  • Division:
    0,1
  • Tolerance:
    0,15