Orders LinkContactUsLinkComponent
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
2, 0,02, 0,015
  612-4123
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
  612-4123
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
눈금 표시 피펫, 유형 3, 클래스 B
2, 0,02, 0,015
1 * 3 items
Borosilicate glass 9.1.
  • (TD, Ex) 전달하도록 교정됨
  • 호박색 스테인 표시 및 글
  • 면 플러그 마개 (면 플러그는 포함되지 않음)
DIN 12696
 : DIN 12696
  • 용량:
    2
  • Seq:
    03
  • Division:
    0,02
  • Tolerance:
    0,015