Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 후드 및 칼라가 있는 작업복
VWR®, 후드 및 칼라가 있는 작업복
White, 3XL
제품 번호 113-1987
공급사:   VWR Collection
VWR®, 후드 및 칼라가 있는 작업복
제품 번호 113-1987
공급사:  VWR Collection
VWR®, 후드 및 칼라가 있는 작업복
VWR®, 후드 및 칼라가 있는 작업복
White, 3XL
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 25 items
Product Details & Documents
PP로 만든 일회용 작업복은 위험하지 않은 환경에서 사용하기에 적합합니다.
  • 후드 및 칼라 포함
  • 지퍼 잠금
  • 핑거 루프 포함
Weight: 40 g/m²
사양
  • 의류 사이즈:
    3XL
  • Colour:
    White
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    113-1987
  • Garment application:
    General Purpose|Laboratory|Industrial
  • Weight:
    40 g/m²