VWR®, 후드 및 칼라가 있는 작업복
White, XXL
제품 번호 113-1981
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PP로 만든 일회용 작업복은 위험하지 않은 환경에서 사용하기에 적합합니다.
- 후드 및 칼라 포함
- 지퍼 잠금
- 핑거 루프 포함
Weight: 40 g/m²
사양
- 의류 사이즈:XXL
- Colour:White
- Seq:08
- Cat. No.:113-1981
- Garment application:General Purpose|Laboratory|Industrial
- Weight:40 g/m²