VWR®, 바이오헤저드 견본 봉투
Biohazard specimen bags, LDPE, 305×229 mm, —
제품 번호 VWRU11215-682
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
표본 컨테이너 및 문서를 안전하게 운송할 수 있도록 설계된 이 51 µm 두께 백에는 문서 작업을 컨테이너와 분리할 수 있는 파우치가 있습니다. 자체 밀봉 잠금이 있으며 개봉할 시 흔적이 보입니다.
사양
- 설명:Biohazard specimen bags
- 길이×너비:305×229 mm
- Material:LDPE
- Seq:04
- 두께:—