Büchner 깔때기
62 mm, 70, 55
제품 번호 511-0056
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
VWR® for filtration
Product Literature
사양
- Plate Ø:62 mm
- 용량:70
- Seq:04
- For filter Ø:55