Büchner 깔때기
334 mm, 10000, 320
제품 번호 511-0075
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
VWR® for filtration
제품 브로셔
사양
- Plate Ø:334 mm
- 용량:10000
- Seq:13
- For filter Ø:320
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.