Büchner 깔때기
48 mm, 35, 45
제품 번호 511-0055
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
VWR® for filtration
제품 브로셔
사양
- Plate Ø:48 mm
- 용량:35
- Seq:03
- For filter Ø:45