Büchner 깔때기
97 mm, 240, 90
제품 번호 511-0058
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
흰색 유약 자기.
종이 또는 멤브레인 여과 디스크용.
Documents
VWR® for filtration
제품 브로셔
사양
- Plate Ø:97 mm
- 용량:240
- Seq:06
- For filter Ø:90